CBL517
Anti-CD28 Antibody, clone 15E8
clone 15E8, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Tp44
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
15E8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
spodziewany brak reakcji z
canine
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD28(940)
Specyficzność
FUSION PARTNER: SP2/0
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
This antibody will act in cell stimulation studies where it has been suggested that measuring T cell function in HIV infected asymptomatic patients may be an early indicator of AIDS, independent of CD4 + cell counts
Optimal working dilutions must be determined by the end user.