217669
Anti-CD28 Mouse mAb (ANC28.1/5D10)
liquid, >95% (immunoglobulin, SDS-PAGE), clone ANC28.1/5D10
Synonim(y):
Anti-CD28 Antibody, CD28 Detection Antibody, Mouse Anti-CD28
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ANC28.1/5D10, monoclonal
Próba
>95% (immunoglobulin, SDS-PAGE)
Postać
liquid
zawiera
500 μg/mL gentamycin sulfate as preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD28(940)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Frozen Sections (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
T cell Co-stimulation (see comments)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
61st Forum in Immunology. 1995. Res. Immunol.146, 127.
Jenkins, M.K., and Johnson, J.G. 1993. Curr. Opin. Immunol.5, 361.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1