C5VP190A
Cellicon® Filter Assembly with Durapore® Membrane
filtration area 1.9 m2
Synonim(y):
Cellicon® Filter Assembly with Durapore® Membrane
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
polyester screen
polypropylene housing (polypropylene silicone)
silicone O-ring
sterylność
non-sterile; γ-irradiated
warunki przechowywania
dry at room temperature
room temperature (15-30°C)
Parametry
7.37 L/min-m2 flow rate
metody
tangential flow filtration (TFF): suitable
śr. × szer. × wys.
18.0 cm (7.1 in) × 23.4 cm (9.2 in) × 37.6 cm (14.8 in)
powierzchnia filtracyjna
1.9 m2
pojemność
1.7 L , Filter Only
1700 mL , Filter only
2.3 L , Assembly
2300 mL , assembly
macierz
Durapore®
wielkość porów
5.0 μm
pH
4-8
Zastosowanie
mAb
recombinant protein
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Predictable linear scalability from lab to manufacturing scale
- Reliable and reproducible performance
- Gentle on cells, maximizing cell density and viability
- Easy installation, with smooth connection to bioreactor through welding or sterile connectors
Opakowanie
Inne uwagi
Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
Informacje prawne
produkt powiązany
Powiązane treści
Zwiększ wydajność perfuzji nasion dzięki naszemu rozwiązaniu do retencji komórek. Monitorowanie i kontrola w czasie rzeczywistym.