Kluczowe dokumenty
BX1673
Supelco
2-Butanon
OmniSolv®
Synonim(y):
2-Butanone, Methyl Ethyl Ketone, Butanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
201-159-0
bp:
79.6 °C/1013 hPa
ciśnienie pary
105 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
OmniSolv®
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% Water (H2O)
pozostałość po odparowaniu
≤5 ppm
kolor
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
bp
79.6 °C/1013 hPa
mp
-86 °C
temp. przejścia
flash point -4 °C
rozpuszczalność
292 g/L
gęstość
0.805 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤329 nm
absorpcja UV
λ: 329 nm Amax: ≤1.00
λ: 335 nm Amax: ≤0.30
λ: 344 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=C(CC)C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
BX1673P-1 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
OmniSolv®
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Uwaga dotycząca przygotowania
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Komentarz do analizy
Test (GC)99,5% minKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniu5 ppm maxPrzefiltrowano przez filtr 0,2 µmAby przejść testPostaćPrzezroczysty płynWidmo w podczerwieniZgodny z normąAbsorpcja UV przy 329 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 335 nm0.30AU maxAbsorpcja UV przy 344 nm0.05AU maxAbsorpcja UV przy 350 nm0.01AU maxAbsorpcja UV przy 400 nm0.005AU maxOdcięcie UV329nm maxWoda (H2O)0,05% maks
Informacje prawne
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup