Kluczowe dokumenty
B159-200DS
Fluid Thioglycollate Medium (FTM)
bottle capacity 300 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, Red flip cap with septum, pack of 12 bottles
Synonim(y):
Bulion tioglikolanowy, FTM
About This Item
Kod UNSPSC:
41106214
agency
EP 2.6.13 (
)
JP 4.06
USP 71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
Właściwości
closure type Red flip cap with septum
ready-to-use
opakowanie
pack of 12 bottles
metody
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
pojemność butelki
300 mL
bottle filling volume
200 mL
pojemność
300 mL
pH
6.9±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Fluid Thioglycollate Medium (FTM) jest złożoną pożywką przeznaczoną do hodowli i izolacji wymagających mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych obecnych w próbkach do testów sterylności w przemyśle farmaceutycznym.
Atmosfera beztlenowa jest tworzona poprzez zmniejszenie potencjału redoks pożywki za pomocą tioglikolanu i L-cysteiny. Dodatkowo związki te inaktywują rtęć i inne pierwiastki metali ciężkich obecne w środowisku. Obecność ekstraktu z wołowiny uzupełnia źródło węgla i innych niezbędnych witamin w pożywce, wspierając wzrost mikroorganizmów obecnych w próbce.
Obecność agaru może ograniczać szybką dyfuzję tlenu i prowadzić do niewielkiego zmętnienia w większych objętościach (wypełnionych butelkach). Wskaźnik resazuryny w pożywce wskazuje potencjał redukcyjny. Wzrost stężenia tlenu jest wskazywany przez reakcję zmiany koloru na różowy.
Zastosowanie
Pożywka Fluid Thioglycollate Medium (FTM) jest używana głównie jako pożywka do testowania sterylności próbek farmaceutycznych. do hodowli i izolacji drobnoustrojów beztlenowych i mikroaerofilnych.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1