B04F-01-5PK
CellASIC ONIX B04F Microfluidic Bacteria Plate (4 chamber)
The B04F plates utilize microfabricated PDMS pillars to trap bacteria (or similarly sized cells) within a single focal plane for real time imaging and analysis
Synonim(y):
Mikroprzepływowa płytka bakteryjna, Płyta ONIX B04F, Płytka bakteryjna ONIX
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PMMA
glass
polycarbonate
polydimethylsiloxane (PDMS)
producent / nazwa handlowa
CellASIC® ONIX
szer. × dł. × wys.
85.2 mm × 127.3 mm × 14.3 mm
kompatybilność
for use with cells sized up to 0.7–3.5 µm
Opis ogólny
Zastosowanie
Applications
- Time-lapse analysis of bacteria cells
- Temperature and gas atmospheric control (temperature shift, anoxic conditions etc.)
- Long-term continuous perfusion experiments
- Solution exchange experiments (induction, inhibition, drug dosing, etc.)
- Comparison of up to 4 different cell types or exposure conditions (media components) in parallel
- Cell division tracking (follow cell division over generations)
Cell Culture
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1