Kluczowe dokumenty
AX0114
Supelco
Acetone
Residue grade
Synonim(y):
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
Beilstein:
635680
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
200-662-2
Próba:
≥99.5% (corrected for water content, GC)
metody:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
ciśnienie pary:
184 mmHg ( 20 °C)
gęstość pary
2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
184 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5% (corrected for water content, GC)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
13.2 %
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤0.5% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
pozostałość po odparowaniu
≤1 ppm
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point <-20 °C
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Acetone′s luminesence intensity is dependent upon the solution components . The absorption of UV light by acetone, results in its photolysis and the production of radials .
Residue grade
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Komentarz do analizy
Assay (GC, corrected for water content)99.5% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.3µeq/g maxWater (H2O)0.5% max
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup