Kluczowe dokumenty
AX0077
Supelco
Acetic acid (glacial)
≥99%, OmniTrace
Synonim(y):
Acetic acid, Ethanoic Acid, Glacial acetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
Beilstein:
506007
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
200-580-7
product name
Acetic Acid, Glacial 99%, OmniTrace, ≥99%
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Poziom jakości
gęstość pary
2.07 (vs air)
ciśnienie pary
15.4 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
800 °F
granice wybuchowości
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
stężenie
≤100% in acetic acid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
tw
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 39 °C
rozpuszczalność
602.9 g/L (at 25 °C (77 °F) at 1,013 hPa - completely soluble in water)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤1 ppm
phosphate (PO43-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.5 ppm
ślady kationów
Ag: ≤1 ppb
Al: ≤1 ppb
As: ≤0.5 ppb
Ba: ≤0.5 ppb
Be: ≤0.1 ppb
Bi: ≤0.1 ppb
Ca: ≤1 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Ce: ≤0.1 ppb
Co: ≤0.1 ppb
Cr: ≤1 ppb
Cs: ≤0.1 ppb
Cu: ≤0.5 ppb
Dy: ≤0.1 ppb
Er: ≤0.1 ppb
Eu: ≤0.1 ppb
Fe: ≤1 ppb
Ga: ≤0.1 ppb
Gd: ≤0.1 ppb
Ge: ≤0.5 ppb
Hf: ≤0.1 ppb
Hg: ≤1 ppb
Ho: ≤0.1 ppb
In: ≤0.1 ppb
K: ≤1 ppb
La: ≤0.1 ppb
Li: ≤0.1 ppb
Lu: ≤0.1 ppb
Mg: ≤0.5 ppb
Mn: ≤0.5 ppb
Mo: ≤0.5 ppb
Na: ≤1 ppb
Nd: ≤0.1 ppb
Ni: ≤0.5 ppb
Pb: ≤0.1 ppb
Pr: ≤0.1 ppb
Pt: ≤0.5 ppb
Rb: ≤0.1 ppb
Re: ≤0.1 ppb
Rh: ≤0.5 ppb
Ru: ≤0.5 ppb
Sb: ≤0.5 ppb
Sc: ≤0.1 ppb
Se: ≤1 ppb
Sm: ≤0.1 ppb
Sn: ≤0.5 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Tb: ≤0.1 ppb
Te: ≤0.5 ppb
Th: ≤0.1 ppb
Ti: ≤0.5 ppb
Tl: ≤0.1 ppb
Tm: ≤0.1 ppb
U: ≤0.1 ppb
V: ≤0.5 ppb
W: ≤0.5 ppb
Y: ≤0.1 ppb
Yb: ≤0.1 ppb
Zn: ≤1 ppb
Zr: ≤0.1 ppb
ciąg SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
OmniTrace acids offer an economical alternative for sensitive, trace metal analysis and sample preparation. These acids are tested to PPB (parts per billion) levels.
Opakowanie
Product is packed into HDPE bottles. Each HDPE bottle is packed into a single bottle shipping case.
Informacje prawne
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1