Kluczowe dokumenty
ATBFEET01
Millipore
M Air T Isolator Tripod
suitable for air monitoring, M Air T
About This Item
Kod UNSPSC:
41104011
eCl@ss:
25140604
NACRES:
NB.11
Materiały
stainless steel body
producent / nazwa handlowa
M Air T
moc wejściowa
sample type pharmaceutical(s)
Zastosowanie
air monitoring
environmental
pharmaceutical
kompatybilność
for use with M Air T Compressed Gas and Air Test Kit
for use with M Air T Isolator
Warunki transportu
ambient
Informacje prawne
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany