Kluczowe dokumenty
AQ503
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Human IgM+IgG+IgA Antibody, F(ab′)2
0.5 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
0.5 mg/mL
metody
ELISA: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
IgG is the most abundant immunoglobulin comprising two heavy chains and two light chains. Each molecule has two antigen binding sites. IgG has 4 subclasses: IgG1 (66%), IgG2 (23%), IgG3 (7%) and IgG4 (4%). IgM constitutes about 10% of serum immunoglobulins. IgM (with IgD) is the major immunoglobulin expressed on the surface of B cells. Monomeric IgA constitutes 5-15 % of the serum immunoglobulins whereas dimeric IgA is localized to mucosa surfaces.
Specyficzność
Reacts with the heavy and light chains of human IgM, IgG and IgA, and with the light chains of human IgD.
The antibody reacts with the heavy and light chains of human IgM, IgG and IgA, and with the light chains of human IgD as demonstrated by ELISA and flow cytometry.
Immunogen
Epitope: Human IgM, IgG, IgA
Prepared from pepsin digest of human Ig.
Zastosowanie
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
This Goat anti-Human IgM+IgG+IgA Antibody, F(ab′)2 is validated for use in ELISA for the detection of Human IgM+IgG+IgA.
Postać fizyczna
Gel filtration chromatography
Purified by gel filtration chromatography of pepsin digested antibody. Liquid in 1.0 mL of 100 mM borate buffered saline, pH 8.2.
Przechowywanie i stabilność
Maintain refrigerated at 2°-8°C under sterile conditions for up to twelve months from date of receipt.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)