Kluczowe dokumenty
AQ500
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Mouse Ig kappa chain Antibody, F(ab′)2
0.5 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
0.5 mg/mL
metody
ELISA: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Antibody molecules typically comprise two immunoglobulin light chains covalently bound to a pair of heavy chains. Immunoglobulin light chains occur in two types, designated by the Greek letters kappa and lambda. Kappa and lambda light chains are approximately 250 amino acids in length with an average mass of about 25 kDa. The ratio of kappa to lambda found in the immunoglobulin population varies by species.
Specyficzność
Reacts with mouse kappa light chains (free and bound). Absorbed for mouse paraproteins with λ light chains.
The antibody reacts with mouse kappa light chains (free and bound) as demonstrated by ELISA and flow cytometry.
Immunogen
Prepared from pepsin digest of mouse kappa light chains.
Zastosowanie
ELISA: 1 μg/mL.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Goat anti-Mouse Ig kappa chain Antibody, F(ab′)2 detects level of Mouse Ig kappa chain & has been published & validated for use in ELISA.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Postać fizyczna
Gel filtration chromatography
Purified by gel filtration chromatography of pepsin digested antibody. Liquid in 1.0 mL of 100 mM borate buffered saline, pH 8.2.
Przechowywanie i stabilność
Maintain refrigerated at 2°-8°C under sterile conditions for up to twelve months from date of receipt.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development of silk-based scaffolds for tissue engineering of bone from human adipose-derived stem cells.
Correia, C; Bhumiratana, S; Yan, LP; Oliveira, AL; Gimble, JM; Rockwood, D; Kaplan et al.
Acta Biomaterialia null