AQ132F
Kozie przeciwciało IgG przeciw królikowi, F(ab′)2, koniugat FITC
Chemicon®, from goat
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rabbit
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kozie przeciwciało IgG przeciwko królikowi, F(ab′)2, koniugat FITC wykrywa poziom króliczej IgG i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IF.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Nociceptive afferents to the premotor neurons that send axons simultaneously to the facial and hypoglossal motoneurons by means of axon collaterals.
Dong, Y; Li, J; Zhang, F; Li, Y
Testing null
Jonathan D Black et al.
British journal of cancer, 113(7), 1020-1026 (2015-09-02)
We evaluated the role of PIK3CA-mutations as mechanism of resistance to trastuzumab in primary HER2/neu-amplified uterine-serous-carcinoma (USC) cell lines. Fifteen whole-exome-sequenced USC cell lines were tested for HER2/neu-amplification and PIK3CA-mutations. Four HER2/neu-amplified USC (2-harbouring wild-type-PIK3CA-genes and 2-harbouring oncogenic-PIK3CA-mutations) were evaluated
D Nayak et al.
Neuroscience, 166(1), 132-144 (2009-12-29)
Microglial activation has been implicated as one of the causative factors for neuroinflammation in various neurodegenerative diseases. The sphingolipid metabolic pathway plays an important role in inflammation, cell proliferation, survival, chemotaxis, and immunity in peripheral macrophages. In this study, we
Jing Xu et al.
PloS one, 7(12), e52799-e52799 (2012-12-20)
Conjugation in Tetrahymena thermophila involves a developmental program consisting of three prezygotic nuclear divisions, pronuclear exchange and fusion, and postzygotic and exconjugant stages. The conjugation junction structure appears during the initiation of conjugation development, and disappears during the exconjugant stage.
Mark A Miles et al.
Cell death & disease, 11(8), 680-680 (2020-08-23)
Most anticancer drugs provoke apoptotic signaling by damaging DNA or other means. Genotoxic therapies may enhance a patient's risk of developing "therapy-related cancers" due to the accumulation of oncogenic mutations that may occur in noncancerous cells. Mutations can also form