AQ127
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, Fc
Chemicon®, from goat
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2