Key Documents
AQ106P
Sigma-Aldrich
Rabbit Anti-Goat IgG Antibody, F(ab′) 2, HRP conjugate
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
goat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Zastosowanie
Detect Goat IgG using this Rabbit anti-Goat IgG Antibody, F(ab′) 2, HRP conjugate validated for use in ELISA & WB.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Exome sequencing identifies MVK mutations in disseminated superficial actinic porokeratosis.
Sheng-Quan Zhang,Tao Jiang,Min Li,Xin Zhang,Yun-Qing Ren,Sheng-Cai Wei,Liang-Dan Sun et al.
Nature Genetics null
Ignacio Lopez-Coviella et al.
PloS one, 6(6), e21166-e21166 (2011-06-23)
Cholinergic projection from the septum to the hippocampus is crucial for normal cognitive function and degeneration of cells and nerve fibers within the septohippocampal pathway contributes to the pathophysiology of Alzheimer's disease. Bone morphogenetic protein (BMP) 9 is a cholinergic