AP502P
Goat Anti-Human Ig κ chain Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from goat
Synonim(y):
Anti-Human Ig HRP, HRP Goat Anti-Human Ig
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2