Kluczowe dokumenty
AP322750S
Millipore
WOVEN MESH SPACER 275MM 100PK
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiały
PET
plain filter
white filter
Właściwości
hydrophilic
śr. filtra
275 mm
Opis ogólny
Filter Code: AP32
Filter Type: Net filter