Kluczowe dokumenty
AP202J
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw łańcuchowi lekkiemu kozy, koniugat Cy2
Chemicon®, from goat
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
CY2 conjugate
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Łańcuchy lekkie są kowalencyjnie związane z parą łańcuchów ciężkich, tworząc cząsteczkę przeciwciała. Łańcuchy lekkie immunoglobulin występują w dwóch typach, kappa lub lambda. Masa łańcucha lekkiego wynosi około 25 000 Daltonów na mol. Każdy łańcuch lekki składa się z około 250 aminokwasów. Są one zwykle oznaczane greckimi literami kappa i lambda. Stosunek kappa do lambda występujący w populacji immunoglobulin różni się w zależności od gatunku.
Specyficzność
Minimalna reakcja krzyżowa z bydłem, kozą, koniem, człowiekiem, myszą, królikiem i owcą.
Zastosowanie
Kozie przeciwciało przeciwko koziemu łańcuchowi lekkiemu, koniugat Cy2 wykrywa poziom łańcucha lekkiego i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Western Blotting: 1:50 -1:200
ELISA: 1:50 -1:200
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
25 kDa
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3