AP181R
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, Rhodamine conjugate, Species Adsorbed
1.4 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
1.4 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
FLUOROPHORE/ PROTEIN ABSORBANCE RATIO:
Tetramethyl Rhodamine Isothiocyanate A550/A280 = 0.57
Zastosowanie
Postać fizyczna
RECONSTITUTION:
Reconstitute to 1 mg/mL with sterile distilled water.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3