Kluczowe dokumenty
AP160A
Sigma-Aldrich
Rabbit Anti-Mouse IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
alkaline phosphatase conjugate
forma przeciwciała
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Zastosowanie
Rabbit anti-Mouse IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate detects level of Mouse IgG & has been published & validated for use in ELISA & WB.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fengyi Liang et al.
The Journal of comparative neurology, 526(2), 205-215 (2017-08-18)
Juxtanodin (JN, also known as ermin) was initially identified as an actin cytoskeleton-related oligodendroglial protein in the rat central nervous system. It was subsequently also found in the rat olfactory neuroepithelium, especially at the apical junctional belt of the sustentacular