Kluczowe dokumenty
AP128R
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Mouse IgM Antibody, µ chain, Rhodamine conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
forma przeciwciała
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Zastosowanie
Goat anti-Mouse IgM Antibody, μ chain, Rhodamine conjugate is an antibody against Mouse IgM for use in IF.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Endogenous polysialylated neural cell adhesion molecule enhances the survival of retinal ganglion cells.
Murphy, JA; Hartwick, AT; Rutishauser, U; Clarke, DB
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Caroline Pinet-Charvet et al.
Scientific reports, 10(1), 10654-10654 (2020-07-02)
The control of ovulation helps guarantee the success of reproduction and as such, contributes to the fitness of a species. In mammals, two types of ovulation are observed: induced and spontaneous ovulation. Recent work on camelids, that are induced ovulators
Brendan Doyle et al.
Stem cells and development, 17(5), 941-951 (2008-06-20)
Administration of endothelial progenitor cells (EPC) is a promising therapy for post-infarction cardiac repair. However, the mechanisms that underlie apparent beneficial effects on myocardial remodeling are unclear. In a porcine model of acute myocardial infarction, we investigated the therapeutic effects