AP1179
Anti-TLR4 Mouse mAb (1H7)
liquid, clone 1H7, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Toll-like Receptor 4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H7, monoclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TLR4(7099)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Ostrzeżenie