Kluczowe dokumenty
AG938
Sigma-Aldrich
Synuclein, α, recombinant human
Synonim(y):
Białko α-synukleiny, Synukleina alfa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
Próba
>95% (gel scan and mass spectrometry)
Formularz
solid
okres trwałości
12 mo.
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
rozpuszczalność
water: slightly soluble
przydatność
suitable for molecular biology
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... SNCA(6622)
Opis ogólny
Obszar badań: Neuroscience
α-Synukleina, członek rodziny białek synukleinowych, które w warunkach fizjologicznych lokalizują się w zakończeniach presynaptycznych. Składa się z trzech podstawowych regionów: końca aminowego zawierającego motywy wiążące lipidy apolipoproteinowe, które mają tworzyć amfifilowe helisy. Region centralny, znany jako składnik nie-Aβ (NAC), zawierający domenę hydrofobową, która daje potencjał arkusza β, oraz koniec karboksylowy, charakteryzujący się wysokim ładunkiem ujemnym i pozostaje nieustrukturyzowany. W warunkach fizjologicznych członkowie rodziny synuklein, w tym α-synukleina, są głównie białkami neuronalnymi.
Zastosowanie
Zastosowano rekombinowaną ludzką synukleinę α:
  • do przygotowania fibryli α-synukleiny w celu uzyskania dostępu do przeciwciała SAR228810 przeciwko ryzyku zaburzeń obrazowania związanych z amyloidem (ARIA).
  • w celu zbadania powstawania izoasparaginowych uszkodzeń białek odpowiedzialnych za wywoływanie rodzinnych fenotypów parkinsonowskich.
  • badanie jego interakcji z żelazem i miedzią w celu zrozumienia ich roli w proteinopatiach.
Działania biochem./fizjol.
Synukleina α jest głównym składnikiem ciał Lewy'ego i patologiczną cechą synukleinopatii, w tym choroby Parkinsona (PD), otępienia z ciałami Lewy'ego (DLB) i zaniku wieloukładowego (MSA). Odkładanie się agregatów αS jest cechą charakterystyczną wszystkich tych chorób.
Postać fizyczna
Lyophilized from TBS. Resuspend in water at a concentration of 1 mg/mL.
Przechowywanie i stabilność
Maintain lyophilized material at -20ºC for up to 12 months after date of receipt. After reconstitution maintain at -20ºC to -70ºC for up to 2 weeks in undiluted aliquots. Avoid freeze/thaw cycles to avoid aggregation.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1