Kluczowe dokumenty
ABT180
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CCP1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
CUB domain-containing protein 1, Membrane glycoprotein gp140, Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, SIMA135, Transmembrane and associated with src kinases, CD318
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDCP1(64866)
Opis ogólny
Białko zawierające domenę CUB 1 (CDCP1) jest również nazywane glikoproteiną błonową gp140, białkiem 135 kDa związanym z subtraktywną immunizacją M plus HEp3 (SIMA135), białkiem transbłonowym i związanym z kinazami src i antygenem CD 318. CDCP1 jest częścią sieci tetraspanin zaangażowanych w progresję nowotworu i przerzuty. CDCP1 może być również zaangażowany w adhezję komórek, asocjację macierzy komórkowej i regulację zakotwiczenia w stosunku do migracji lub proliferacji w stosunku do różnicowania poprzez status fosforylacji. CDCP1 jest możliwym markerem do diagnozowania białaczki i podgrup niedojrzałych hematopoetycznych komórek macierzystych. CDCP1 wykazuje wysoką ekspresję w komórkach mitotycznych, mięśniach szkieletowych, jelicie grubym, wielu ludzkich liniach komórkowych nowotworów, raku jelita grubego, raku piersi i raku płuc. CDCP1 można również znaleźć w komórkach fenotypowo podobnych do mezenchymalnych komórek macierzystych i neuronalnych komórek macierzystych.
Specyficzność
Inne homologie: Mysz i szczur (77% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje cytoplazmatyczną domenę CDCP1.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający cytoplazmatycznej domenie ludzkiego CDCP1.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 2 µg/ml tego przeciwciała wykryło CDCP1 w panelu lizatów ludzkich tkanek nowotworowych.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 i 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło CDCP1 w wycinkach ludzkiego raka piersi.
Przeciwciało anty-CDCP1 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w białko 1 zawierające domenę CUB i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC (parafina).
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human pancreas tumor tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CDCP1 in 10 µg of human pancreas tumor tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~135 kDa i ~70 kDa. Uniprot opisuje 3 izoformy o masie 92 kDa, 72 kDa i 38 kDa, ze względu na alternatywny splicing. Pełną długość i rozszczepioną formę CDCP1 zaobserwowano przy ~ 135 kDa i ~ 70 kDa (Casar, B., et al. (2012). Oncogene 31(35):3924-3938.). W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat tkanki nowotworowej trzustki ludzkiej
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1