Kluczowe dokumenty
ABT1366
Sigma-Aldrich
Anti-KIF18A
Synonim(y):
Białko podobne do kinezyny KIF18A, MS-KIF18A, Zręby szpiku kostnego KIF18A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 102.28 kDa
observed mol wt ~110 kDa
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... KIF18A(81930)
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa białko podobne do kinezyny KIF18A. Jego celem jest epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka podobnego do kinezyny KIF18A.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HEK293T.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło KIF18A w lizacie komórek HEK293T.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ludzki KIF18A w ludzkich wycinkach tkanki okrężnicy.
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła ludzki KIF18A w zastosowaniach immunofluorescencyjnych.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Kinezinopodobne białko KIF18A (UniProt: Q8NI77; znane również jako Marrow stromal KIF18A, MS-KIF18A) jest kodowane przez gen KIF18A (znany również jako OK/SW-cl.108) (Gene ID: 81930) u człowieka. KIF18A jest szeroko wyrażonym członkiem nadrodziny kinezynowych silników molekularnych związanych z mikrotubulami, które hydrolizują ATP w celu wytworzenia siły i ruchu wzdłuż mikrotubul. Jego domena motoryczna kinezyny jest zlokalizowana w aminokwasach 11-355. Jest niezbędna w wyrównywaniu chromosomów mitotycznych na równiku wrzeciona podczas podziału komórki. Odgrywa rolę w kongresji chromosomów poprzez zmniejszenie amplitudy oscylacji przed anafazą i spowalnia ruch biegunowy podczas anafazy, prowadząc do tłumienia ruchów chromosomów. Preferencyjnie koncentruje się na mikrotubulach (MT) plus końcach dołączonych do opóźnionego kinetochoru. Posiada zarówno ruchliwość ukierunkowaną na końce plus, jak i aktywność depolimeryzacji mikrotubul. Donoszono, że depolimeryzuje dłuższe mikrotubule szybciej niż krótsze. Zubożenie KIF18A indukuje nieprawidłowo długie wrzeciona mitotyczne i utratę napięcia między siostrzanymi kinetochorami, co skutkuje aktywacją zależnego od Mad2 punktu kontrolnego montażu wrzeciona. Nadekspresja KIF18A jest zgłaszana w kilku nowotworach i jest powiązana ze słabym całkowitym przeżyciem. Wykazano, że przyspiesza inwazję i migrację raka płaskonabłonkowego głowy i szyi. (Ref.: Liu, T., et al. (2023). Biomolecules. 13(2); 326; Liu, G., et al. (2019). Transl. Cancer Res. 8(6); 2252-2263; Du, Y., et al. (2010). Current Biology 20(4); 374-380).
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1