Kluczowe dokumenty
ABS94
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MLK1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 9, Mixed lineage kinase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP3K9(4293)
Opis ogólny
MLK1 (MAP3K9) jest kinazą serynowo-treoninową z rodziny MLK (Mixed-Lineage Kinase) zdolną do aktywacji szlaku c-Jun N-terminal Kinase (JNK) /Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK) i regulacji dwóch innych głównych kaskad MAPK, p38 i kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK). Immunobloty i spektrometria mas wykazują, że MLK jest fosforylowana treoniną w pętli aktywacyjnej lub w jej pobliżu. Badania pokazują, że MLK odgrywają rolę w mechanizmie śmierci komórkowej indukowanej przez TGF-beta1.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu MLK1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MLK1 wykrywa poziom MLK1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH(P).
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Kinases & Phosphatases
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in colorectal adenocarcinoma tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution of this antibody detected MLK1 in colorectal adenocarcinoma tissue.
Opis wartości docelowych
Obliczono 121 kDa (izoforma 1), 123 kDa (izoforma 2)
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Tkanka gruczolakoraka jelita grubego
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.