ABS568
Anti-RBP4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Retinol-binding protein 4, Plasma retinol-binding protein, PRBP, RBP, Plasma retinol-binding protein(1-182), Plasma retinol-binding protein(1-181), Plasma retinol-binding protein(1-179), Plasma retinol-binding protein(1-176)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBP4(5950)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected RBP4 in 10 µg of human liver tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2