Kluczowe dokumenty
ABS524
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Lipin-2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Phosphatidate phosphatase LPIN2, Lipin-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Lpin2(64898)
Opis ogólny
Lpin2, znany również jako fosfataza fosfatydowa LPIN2 i kodowany przez gen Lpin2, odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu metabolizmu kwasów tłuszczowych. Lpin2 działa jako zależny od magnezu enzym fosfatazy fosfatydowej, który katalizuje konwersję kwasu fosfatydowego do diacyloglicerolu podczas biosyntezy triglicerydów, fosfatydylocholiny i fosfatydyloetanoloaminy w błonie endoplazmatycznej retikulum. Lpin2 działa również jako jądrowy koaktywator transkrypcji dla białka PGC-1α. Lpin2 jest zlokalizowany w cytoplazmie i błonie retikulum endoplazmatycznego, ale znajduje się również w jądrze. Lpin2 ulega ekspresji w wielu komórkach i tkankach, w tym w wątrobie, płucach, nerkach, łożysku, prostacie i jelitach. Ekspresję obserwuje się również w krwinkach czerwonych oraz w miejscach limfopoezy w kościach i śledzionie. Homozygotyczne mutacje LPIN2 powodują zespół Majeeda. Zespół Majeeda jest autosomalnym recesywnym zaburzeniem autozapalnym charakteryzującym się przewlekłym nawracającym wieloogniskowym zapaleniem kości i szpiku oraz wrodzoną niedokrwistością dyserytropoetyczną.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający mysiej lipinie-2.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Lipin-2 w lizacie komórek mysiej WAT (Gropler, M. C., et al. (2008). JBC. 284(11):6763-6772).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Lipin-2 w tkance móżdżku myszy (Mayurranjan, S., et al. (2013). PNAS. 110(2):642-647).
Przeciwciało anty-Lipin-2 jest przeciwciałem przeciwko Lipin-2 do stosowania w western blottingu, IHC i IP.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse hepatocytes cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lipin-2 in 10 µg of mouse hepatocytes cell lysate.
Opis wartości docelowych
~ 110 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu i 50% glicerolem.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew C Gropler et al.
The Journal of biological chemistry, 284(11), 6763-6772 (2009-01-13)
Lipin 1 is a bifunctional intracellular protein that regulates fatty acid metabolism in the nucleus via interactions with DNA-bound transcription factors and at the endoplasmic reticulum as a phosphatidic acid phosphohydrolase enzyme (PAP-1) to catalyze the penultimate step in triglyceride
Jingquan He et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31(7), 2893-2904 (2017-03-30)
Cancer cells reprogram their metabolism to increase the synthesis of macromolecules for rapid proliferation. Compared to fatty acids, much less is known about the synthesis of phospholipids, which is essential for membrane biogenesis in cancer cells. We found that LPIN1