ABE2915
Anti-MyT1L
Synonim(y):
MyT1-L, Myelin transcription factor 1-like protein, NZF-1, Neural zinc finger factor 1, Postmitotic neural gene 1 protein, Zinc finger protein Png-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 132.95 kDa
observed mol wt ~170 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
reaktywność gatunkowa
mouse
izotyp
IgG
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Myt1L(17933)
Specyficzność
Immunogen
Opis wartości docelowych