ABS523
Anti-Lipin-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Phosphatidate phosphatase LPIN1, Lipin-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LPIN1(23175)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lipin-1 in mouse adipose tissue lysate (Mayurranjan, S., et al. (2013). PNAS. 110(2):642-647).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Lipin-1 in adipose tissue lysate (Mayurranjan, S., et al. (2013). PNAS. 110(2):642-647).
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lipin-1 in 10 µg of mouse hepatocytes overexpressing lipin1 cell lysate (lysate from the laboratory of Brian Finck, Washington University, St. Louis).
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2