ABS1614
Anti-Ric-8B/Synembryn-B Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
Synembryn-B, Protein Ric-8B, Ric-8B, Ric-8B/Synembryn-B
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rabbit, human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RIC8B(55188)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the endogenous Ric-8B protein in rabbit reticulocyte lysates (RRL) as well as recombinant murine Ric-8B protein (Chan, P., et al. (2013). Proc Natl Acad Sci U S A. 110(10):3794-3799).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated the endogenous Ric-8B protein from rabbit reticulocyte lysates/RRL (Chan, P., et al. (2013). Proc Natl Acad Sci U S A. 110(10):3794-3799).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Ric-8B/Synembryn-B in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1