Kluczowe dokumenty
ABS2206
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Ubiquitin (Ser57)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
observed mol wt ~28 kDa
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, chimpanzee, hamster, rat
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer67)
informacje o genach
human ... UBB(7314)
Opis ogólny
Ubikwityna (Ub) jest początkowo produkowana jako 229 aminokwasowe białko prekursorowe poliubikwityny-B (UniProt: P0CG47) kodowane przez gen UBB (Gene ID: 7314) lub 685 aminokwasowe białko prekursorowe poliubikwityny-C (UniProt: P0CG48) kodowane przez gen UBC (Gene ID: 7316) u człowieka. Ub istnieje albo kowalencyjnie przyłączony do innego białka, albo wolny (niezakotwiczony). Gdy jest związany kowalencyjnie, jest sprzężony z białkami docelowymi poprzez wiązanie izopeptydowe albo jako monomer (monoubikwityna), polimer połączony przez różne reszty Lys ubikwityny (łańcuchy poliubikwityny) lub liniowy polimer połączony przez inicjator Met ubikwityny (liniowe łańcuchy poliubikwityny). Ub jest połączona kowalencyjnie poprzez swój koniec karboksylowy (Gly76) z resztami Lys w białkach docelowych. W danym białku docelowym reszta Lys może być połączona z pojedynczą cząsteczką Ub (monoubikwitylowana) lub z łańcuchem cząsteczek Ub (poliubikwitylowana). W łańcuchu poliUb cząsteczki Ub mogą być połączone przez jedną z siedmiu reszt Lys (K6, K11, K27, K29, K33, K48 i K63) lub przez resztę Met1 na N-końcu Ub (co generuje łańcuchy liniowe). Łańcuchy poliubikwitynowe, po przyłączeniu do białka docelowego, pełnią różne funkcje w zależności od reszty Lys połączonej ubikwityny. Na przykład, wiązanie lizyny 6 może być zaangażowane w naprawę DNA; wiązanie lizyny 11 jest zaangażowane w degradację związaną z retikulum endoplazmatycznym (ERAD) i regulację cyklu komórkowego, a wiązanie lizyny 29 jest zaangażowane w degradację lizosomalną. Łańcuchy związane z lizyną 48 oznaczają białka do degradacji proteasomalnej, podczas gdy łańcuchy związane z lizyną 63 są zaangażowane w endocytozę, odpowiedzi na uszkodzenia DNA oraz w sygnalizację prowadzącą do aktywacji czynnika transkrypcyjnego NF-kappa-B. Ubikwityna ulega fosforylacji przy serynie 57 przez kinazę ubikwitynową, a fosforylacja ta jest ważnym modyfikatorem funkcji ubikwityny, szczególnie w odpowiedzi na stres proteotoksyczny. Ta fosforylacja może być również czynnikiem decydującym o tym, czy ubikwityna jest poddawana recyklingowi czy degradacji podczas sortowania ciał wielopęcherzykowych na endosomach. (Ref.: Hepowit, NL., et al (2020). eLife 9; e58155; Lee, S., et al. (2017) eLife. 6; e29176).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa ubikwitynę fosforylowaną na serynie 57.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 10 aminokwasom otaczającym fosfoserynę 57 ludzkiej ubikwityny.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z konstruktem zawierającym znakowany GST rekombinowany fragment ubikwityny fosforylowany na serynie 57.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło konstrukt zawierający rekombinowaną ubikwitynę znakowaną GST fosforylowaną na serynie 57, ale nie reagowało z konstruktem niefosforylowanym. (Konstrukt fosfo-ubikwityny: Dzięki uprzejmości dr Jesse Rinehart, Yale University, School of Medicine).
Testowane aplikacje
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd fosfo-ubikwityny (ser57) z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-phospho-Ubiquitin (Ser57), nr kat. ABS2206, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa fosfo-ubikwitynę (Ser57) i jest testowane do stosowania w teście wiązania powinowactwa i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie w temperaturze od +2°C do +8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania przeciwciała mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1