ABS1849
Anti-phospho-Rsk1 (Thr359/Ser363) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Ribosomal protein S6 kinase alpha-1, Thr359/Ser363 phosphorylated, 90 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, Thr359/Ser363 phosphorylated, MAP kinase-activated protein kinase 1a, Thr359/Ser363 phosphorylated, MAPK-activated protein kinase 1a, Thr359/Ser363 p
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr359/pSer363 )
informacje o genach
human ... RPS6KA1(6195)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1000 dilution from a representative lot detected Rsk1 Thr359/Ser363 phosphorylation in human cervical cancer tissue, normal kidney, liver, and small intestine tissue sections.
Peptide Inhibition Assay: Preincubation with the immunogen peptide, but not the corresponding non-phosphorylated control peptide, prevented the polyclonal antibody from detecting the target Rsk1 phosphorylation band.
Signaling
Kinases & Phosphatases
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected enhanced Rsk1 Thr359/Ser363 phosphorylation in 10 µg of lysate from EGF-treated A431 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1