Kluczowe dokumenty
ABS1644
Sigma-Aldrich
Anty-DsbA-L
from rabbit
Synonim(y):
Glutathione S-transferase kappa 1, EC:2.5.1.18, GST 13-13, GST class-kappa, GSTK1-1, mGSTK1, Glutathione S-transferase subunit 13
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
unpurified
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Gstk1(76263)
Opis ogólny
S-transferaza glutationowa kappa 1 (UniProt: Q9DCM2; znana również jako EC:2.5.1.18, GST 13-13, GST class-kappa, GSTK1-1, mGSTK1, Glutathione S-transferase subunit 13, DsbA-L) jest kodowana przez gen Gstk1 (Gene ID: 76263) u myszy. DsbA-L jest homodimerycznym białkiem mitochondrialnym podobnym do oksydoreduktazy wiązania dwusiarczkowego A, które ulega ekspresji głównie w sercu, nerkach, wątrobie i mięśniach szkieletowych. Jest również silnie wyrażane w tkance tłuszczowej, a jego poziom ekspresji jest ujemnie skorelowany z otyłością u myszy i ludzi. Wykazano, że nadekspresja DsbA-L promuje multimeryzację adiponektyny. Tłumienie ekspresji DsbA-L może selektywnie zmniejszać poziom i wydzielanie adiponektyny w adipocytach 3T3-L1. Wykazano, że ekspresja DsbA-L w adipocytach 3T3-L1 jest stymulowana przez rosiglitazon uwrażliwiający na insulinę i hamowana przez TNFalfa. Ekspresja adiponektyny jest zmniejszona zarówno w otyłości u ludzi, jak i w mysich modelach otyłości genetycznej. Wykazano również, że DsbA-L kolokalizuje się z izomerazą disiarczkową białka markera retikulum endoplazmatycznego (ER) i oddziałuje z białkiem opiekuńczym ER Ero1-L w adipocytach 3T3-L1. Usunięcie pierwszych 6 reszt aminokwasowych na końcu N znacznie osłabiło lokalizację DsbA-L w ER. (Ref.: Liu, M et al. (2015). J Biol Chem. 290(16):10143-8).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa DsbA-L (S-transferazę glutationu kappa 1) w komórkach ludzkich i mysich.
Immunogen
Epitop: nieznany
Pełnej długości rekombinowane białko mysie znakowane Myc.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło DsbA-L w komórkach A431, HUVEC, NIH/3T3.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła DsbA-L w mózgu myszy, nerce myszy i wątrobie myszy (Liu, M., et. al. (2008). Proc Natl Acad Sci USA. 105(47):18302-7; Lui, M., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(16):10143-8).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła DsbA-L w adipocytach 3T3-L1 (Liu, M., et. al. (2008). Proc Natl Acad Sci USA. 105(47):18302-7; Lui, M., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(16):10143-8).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła DsbA-L w adipocytach w 7 dniu różnicowania i została wykorzystana do następujących badań. konfokalne badanie immunofluorescencyjne ko-lokalizacji DsbA-L z markerem mitochondrialnym (MitoTracker) i markerem ER (PDI) w adipocytach 3T3-L1 (Lui, M., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(16):10143-8).
Anti-DsbA-L, nr kat. ABS1644, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa S-transferazę kappa 1 glutationu (DsbA-L) i jest testowane do stosowania w immunocytochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected DsbA-L in 10 µg of mouse kidney tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~28 kDa; obliczono 25,70 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Nieoczyszczony
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu i 20% glicerolem.
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu i 20% glicerolem.
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juli Bai et al.
Communications biology, 3(1), 257-257 (2020-05-24)
Obesity is a global epidemic that is caused by excessive energy intake or inefficient energy expenditure. Brown or beige fat dissipates energy as heat through non-shivering thermogenesis by their high density of mitochondria. However, how the mitochondrial stress-induced signal is