Kluczowe dokumenty
ABS1631
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-eNOS (Ser602)
from rabbit
Synonim(y):
Nitric oxide synthase endothelial, Constitutive NOS, EC-NOS, eNOS, NOS III, NOS type III
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
bovine
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (based on 100% sequence homology)
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer602)
informacje o genach
mouse ... Nos3(287024)
Opis ogólny
Śródbłonkowa syntaza tlenku azotu (UniProt: P29473; znana również jako EC:1.14.13.39; konstytutywna NOS, EC-NOS, eNOS, NOS III, NOS typu III) jest kodowana przez gen NOS3 (Gene ID: 287024) u bydła. eNOS ulega ekspresji głównie w komórkach śródbłonka naczyniowego i kardiomiocytach. Wytwarza tlenek azotu (NO), który jest zaangażowany w rozluźnienie mięśni gładkich naczyń krwionośnych poprzez szlak transdukcji sygnału, w którym pośredniczy cGMP. NO pośredniczy w angiogenezie indukowanej czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) w naczyniach wieńcowych i promuje krzepnięcie krwi poprzez aktywację płytek krwi. W komórkach śródbłonka eNOS jest zlokalizowana w wyspecjalizowanych kieszeniach plazmalemmy zwanych kaweolami, które zawierają białko rusztowania zwane kaweoliną. Acylowanie eNOS przez mirystynian lub palmitynian powoduje, że jest on kierowany do jaskini, co ułatwia aktywację enzymu po stymulacji receptora. W spoczynkowej komórce eNOS jest hamowana przez interakcję z kaweoliną. Po aktywacji agonistycznej, eNOS dysocjuje od kaweoliny i przemieszcza się do cytozolu. eNOS jest generalnie aktywowany w odpowiedzi na wzrost wewnątrzkomórkowego Ca2+ po stymulacji agonistami zależnymi od receptora, takimi jak acetylocholina. Jednakże naprężenie ścinające może również aktywować ten enzym niezależnie od zmian poziomu Ca2+, poprzez mechanizm zależny od kinazy tyrozynowej obejmujący jego fosforylację i redystrybucję. Zaburzenia fosforylacji eNOS odnotowano w wielu chorobach. Głównymi miejscami fosforylacji eNOS są liczne reszty serynowe oraz, w mniejszym stopniu, reszty tyrozynowe i treoninowe. Ser 602 leży na N-końcowej krawędzi 42-resztkowego elementu autoinhibitorowego eNOS i jest fosforylowany przez ERK. Niskie stężenia tlenku azotu w komórkach śródbłonka zapobiegają ich apoptotycznej śmierci i utrzymują ich integralność podczas stanu zapalnego i miażdżycy. Zaburzona produkcja tlenku azotu w komórkach śródbłonka została powiązana z nadciśnieniem tętniczym, hipercholesterolemią, cukrzycą, a nawet niewydolnością serca. (Ref.: Rafikov, R., et al. (2011). J. Endocrinol. 210(3): 271-284).
Specyficzność
To poliklonalne przeciwciało specyficznie wykrywa fosfo-Ser602 w eNOS. Celuje w sekwencję 11 aminokwasów otaczających Ser602.
Immunogen
Liniowy peptyd o długości 11 aminokwasów z N-końcowej krawędzi 42-residue bydlęcego elementu autoinhibitorowego eNOS.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-eNOS (Ser602) w lizacie komórek śródbłonka aorty bydlęcej (BAEC) (Salerno, J.C. et. al. (2014). Biosci Rep. 34(5). pii: e00137).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:250-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-eNOS (Ser602) w lizatach komórek śródbłonka aorty bydlęcej (dzięki uprzejmości dr Carol Chrestensen z Kennesaw State University, Kennesaw, GA).
Analiza ELISA: Rozcieńczenie 1:64 000 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-eNOS (Ser602) w peptydzie fosfo-602 / peptydzie nie-fosfo-602 (dzięki uprzejmości dr Carol Chrestensen z Kennesaw State University, Kennesaw, GA).
Wykryj śródbłonkową syntazę tlenku azotu za pomocą tego króliczego poliklonalnego anty-fosfo-eNOS (Ser602), nr kat. ABS1631. Został on przetestowany pod kątem stosowania w testach ELISA i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in bovine aortic endothelial cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-eNOS (Ser602) in 10 µg of bovine aortic endothelial cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~150 kDa; obliczono 133,29 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w PBS z 0,02% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xzaviar K V Solone et al.
FEBS open bio, 12(5), 1075-1086 (2022-02-20)
Nitric oxide synthase 3 (NOS3) is a major vasoprotective enzyme that catalyzes the conversion of l-arginine to nitric oxide (NO) in response to a significant number of signaling pathways. Here, we provide evidence that NOS3 interactions with MAP kinases have