Kluczowe dokumenty
ABN897
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-XL (UFO)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Tyrosine-protein kinase receptor UFO, AXL oncogene
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AXL(558)
Opis ogólny
Receptor kinazy tyrozynowo-białkowej UFO (EC 2.7.10.1; UniProt P30530; znany również jako onkogen AXL) jest kodowany przez gen AXL (znany również jako UFO) (Gene ID 558) u człowieka. AXL/UFO, MERTK i TYRO3 stanowią rodzinę TAM pojedynczych przezbłonowych receptorowych kinaz tyrozynowych (RTK) o podobnej ogólnej strukturze domenowej, w tym dwóch zewnątrzkomórkowych domen Ig-podobnych typu C2 (ludzkie AXL a.a. 27-128 i 139-222) i dwie domeny fibronektyny typu III (ludzkie AXL a.a. 227-331 i 336-428), a także konserwowaną wewnątrzkomórkową domenę kinazy (ludzkie AXL a.a. 536-807) z unikalną sekwencją KWIAIES (ludzkie AXL a.a. 714-720). Aktywacja TAM RTK obejmuje lipidową fosfatydyloserynę (PtdSer) i γ-karboksylowane białka, które oddziałują jednocześnie z regionem N-końcowym TAM RTK (ludzki AXL a.a. 26-92) poprzez ich domenę C-końcową i PtdSer z ich N-końcem, skutecznie działając jako "ligandy pomostowe". Białko specyficzne dla zatrzymania wzrostu 6 (GAS6) i białko S zależne od witaminy K (PROS1) to dwa pierwsze scharakteryzowane ligandy, przy czym GAS6 celuje we wszystkie trzy RTK TAM, a PROS1 wiąże się tylko z MERTK i TYRO3. PtdSer jest ogólnie udostępniany do aktywacji RTK TAM, gdy jest eksternalizowany na błonach komórek apoptotycznych, agregujących płytkach krwi, egzosomach i atakujących otoczkach wirusów. Zidentyfikowano dodatkowe ligandy TAM RTK specyficzne dla tkanek i receptorów. W przeciwieństwie do MERTK i TYRO3, homodimeryzację AXL i prawie całkowitą aktywację można osiągnąć poprzez stechiometryczną interakcję 2:2 z GAS6 bez błon prezentujących PtdSer. TAM RTK wspólnie stabilizują tworzenie skrzepów po ich aktywacji przez PtdSer na powierzchni agregujących płytek krwi. TAM RTK ulegają nieprawidłowej ekspresji i aktywacji w praktycznie każdym typie raka, gdzie ich funkcje w kończeniu wrodzonego zapalenia za pośrednictwem układu odpornościowego i odpowiedzi komórek NK pomagają promować przeżycie raka.
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne celuje w cytoplazmatyczny C-końcowy region końcowy obecny w obu splicowanych izoformach ludzkiego AXL (UFO) zgłoszonych przez UniProt (P30530). To przeciwciało nie wykryje zinternalizowanej części, ale nie zewnątrzkomórkowej części receptora po jego rozszczepieniu przez ADAM10.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Ludzki AXL (UFO) znakowany GST, C-końcowy fragment pozbawiony większości sekwencji domeny kinazy.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło AXL (UFO) w komórkach HeLa.
Anti-AXL (UFO), nr kat. Nr ABN897, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko receptorowej kinazie tyrozynowej AXL (UFO) i zostało przetestowane w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected AXL (UFO) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~140 kDa. Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy niż obliczone masy cząsteczkowe 98,34/95,47 kDa (pro-/dojrzała izoforma Long) i 97,38/94,51 kDa (pro-/dojrzała izoforma Short) z powodu glikozylacji. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1