ABN326
Anti-CAPS-2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Calcium-dependent secretion activator 2, CADPS2, CAPS-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAPS2(84698)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected CAPS-2 in rat cerebellum tissue.
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CAPS-2 in 10 µg/mL of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2