ABN1665
Anti-Aβ-42 Antibody, oligomeric (VIA)
from rabbit
Synonim(y):
Aβ-42 oligomer, Abeta-42 oligomer, Oligomeric Aβ-42, Oligomeric Abeta-42
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
dot blot: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Opis ogólny
Zastosowanie
Neutralizing Analysis: A representative lot neutralized Aβ-42 toxicity to cultured SH-SY5Y cells (Bodani, R.U., et al. (2015). ACS Chem. Neurosci. 6(12):1981-1989).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected oligomeric Aβ-42, but not monomeric Aβ-42, monomeric or oligomeric A -40 (Bodani, R.U., et al. (2015). ACS Chem. Neurosci. 6(12):1981-1989).
Note: Both purified antibody (Cat. No. ABN1665) and unpurified antiserum (Cat. No. ABN1650) are suitable for Dot blot, immunofluorescence, immunohistochemistry, and Western blotting applications. However, we recommend using only the purified antibody for neutralization studies.
Jakość
Dot Blot Analysis: 6.67 µg/mL of this antibody detected recombinant Aβ-42, but not Aβ-40, oligomer.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2