ABN1023
Anti-LILRB2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 2, LIR-2, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 2, CD85 antigen-like family member D, Immunoglobulin-like transcript 4, ILT-4, Monocyte/macrophage immunoglobulin-like receptor 10, MIR-10, CD85d,
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LILRB2(10288)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected LILRB2 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1