ABF1159
Anti-DEFA1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
HP 1-56, Neutrophil defensin HP 1-56 chain
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DEFA1(1667)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:5000 dilution of this antibody detected HP 1-56 in 10 µg of HL-60 human promyelocytic leukemia cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1