Kluczowe dokumenty
ABF1070
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-DRBP76/ILF3
serum, from rabbit
Synonim(y):
Interleukin enhancer-binding factor 3, Double-stranded RNA-binding protein 76, DRBP76, M-phase phosphoprotein 4, MPP4, Nuclear factor associated with dsRNA, NFAR, Nuclear factor of activated T-cells 90 kDa, NF-AT-90, Translational control protein 80, TCP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ILF3(3609)
Opis ogólny
Czynnik wiążący wzmacniacz interleukiny 3 (UniProt Q12906; znany również jako białko wiążące dwuniciowy RNA 76, DRBP76, białko wiążące dsRNA NFAR-2/MPP4, czynnik wiążący enhancer interleukiny 3 90kD, fosfoproteina fazy M 4, MPP4, NF-AT-90, NFAR, Nuclear factor associated with dsRNA, Nuclear factor of activated T-cells 90 kDa, TCP80, Translational control protein 80) jest kodowany przez gen ILF3 (znany również jako DRBF, NF90, MPHOSPH4) (Gene ID 3609) u człowieka. DRBP76 jest członkiem rodziny białek wiążących dsRNA (DRBP) zdolnym do wiązania zarówno dsRNA, jak i wysoce ustrukturyzowanych jednoniciowych cząsteczek RNA poprzez swój region C-końcowy. DRBP76 wpływa na eksport jądro-cytoplazma, stabilność i translację docelowych mRNA poprzez bezpośrednią interakcję z ich 3′ UTR. DRBP76 odgrywa również zarówno pozytywną, jak i negatywną rolę regulacyjną w replikacji wirusów. Wykazano, że DRBP76 oddziałuje ze strukturą 3′-końcowej pętli macierzystej (SL) jednoniciowego genomu RNA wirusa dengi, a nokaut DRBP76 zmniejsza produkcję funkcjonalnego wirusa dengi w hodowanych komórkach. Z drugiej strony, DRBP76 może wchodzić w interakcje z białkiem VP35 wirusa Zaire Ebola (EBOV) o pełnej długości przy braku egzogennego dsRNA. Ekspresja wirusowego VP35 powoduje redystrybucję DRBP76 z jądra do cytoplazmy w komórkach gospodarza, a nadekspresja DRBP76 upośledza funkcję kompleksu transkrypcji/replikacji EBOV.
Specyficzność
Oczekuje się, że będzie reagować ze wszystkimi 7 izoformami splicingu.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane His odpowiadające ludzkiemu DRBP76/ILF3.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła DRBP76/ILF3 we frakcjach jądrowych przygotowanych z linii komórkowych płaskonabłonkowego raka głowy i szyi (SCCHN) PCI-15A i PCI-15B (Umemura, N., et al, (2012). Cancer Res. 72(1):45-55).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła DRBP76/ILF3 we frakcjach jądrowych przygotowanych z komórek Wt11 (HEK293 wyrażających TLR3 typu dzikiego ze znacznikiem Flag) (Zhu, J., et al, (2010). J Immunol. 184(10):5768-5776; Sarkar, S.N., et al, (2004). Nat Struct Mol Biol. 11(11):1060-1067).
To przeciwciało anty-DRBP76/ILF3 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania DRBP76/ILF3.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in MDA-MB-435 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 of this antibody detected DRBP76/ILF3 in 10 µg of MDA-MB-435 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~100 kDa W niektórych lizatach może być widoczne pasmo o mniejszym rozmiarze ~75 kDa, najprawdopodobniej reprezentujące wariant o mniejszym rozmiarze lub pasmo niespecyficzne. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Defective NF-?B signaling in metastatic head and neck cancer cells leads to enhanced apoptosis by double-stranded RNA.
Umemura, N; Zhu, J; Mburu, YK; Forero, A; Hsieh, PN; Muthuswamy, R; Kalinski, P; Ferris et al.
Cancer Research null
Novel roles of TLR3 tyrosine phosphorylation and PI3 kinase in double-stranded RNA signaling.
Sarkar, SN; Peters, KL; Elco, CP; Sakamoto, S; Pal, S; Sen, GC
Nature Structural and Molecular Biology null
High-throughput screening for TLR3-IFN regulatory factor 3 signaling pathway modulators identifies several antipsychotic drugs as TLR inhibitors.
Zhu, J; Smith, K; Hsieh, PN; Mburu, YK; Chattopadhyay, S; Sen, GC; Sarkar, SN
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Jennifer L Martindale et al.
Bio-protocol, 10(2), e3488-e3488 (2020-01-20)
RNAs and RNA-binding proteins (RBPs) can interact dynamically in ribonucleoprotein (RNP) complexes that play important roles in controlling gene expression programs. One of the powerful ways to investigate changes in the association of RNAs with an RBP of interest is