Kluczowe dokumenty
ABE572-I
Sigma-Aldrich
Anty-N6-metyloadenozyna(m6A)
Synonim(y):
Przeciwciało m6A, Przeciwciało przeciwko N6-metyloadenozynie
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
klon
polyclonal
Poziom jakości
izotyp
IgG
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa N6-metyloadenozynę w białkach.
Immunogen
N6-metyloadenozyna sprzężona z BSA
Rekonstytucja
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Stabilność przez 1 rok w temperaturze od +2°C do +8°C od daty otrzymania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2