ABE559
Anti-Xrcc1 Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
DNA repair protein XRCC1, X-ray repair cross-complementing protein 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XRCC1(7515)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Xrcc1 in HEK293T, HeLa and MEF cell lysates (Lee, Y., et al. (2009). Nature Neurosci. 12:(8):973-980.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Xrcc1 in HEK293T, HeLa and MEF cell lysates (Lee, Y., et al. (2009). Nature Neurosci. 12:(8):973-980.).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Xrcc1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1