Kluczowe dokumenty
ABE411-S
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw dimetylowi histonu H3 (Arg26), asymetryczne, rozmiar próbny
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
dimethylation (Arg26)
informacje o genach
human ... HIST1H3F(8968)
Opis ogólny
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
Specyficzność
Szeroka reaktywność gatunkowa jest oczekiwana na podstawie podobieństwa sekwencji immunogenu.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi w pobliżu N-końca ludzkiego histonu H3, asymetrycznie dimetylowany w Arg26.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło dimetylowy histon H3 (Arg26), asymetryczny w komórkach A431 i HepG2.
Analiza Dot Blot (specyficzność): 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło dimetylowy histon H3 (Arg26), asymetryczny w Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665).
DyLight jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Thermo Fisher Scientific.
Przeciwciało anty-dimethyl Histone H3 (Arg26), Asymmetric, Trial Size jest zatwierdzone do stosowania w western blotting, ICC i dot blot do wykrywania dimethyl Histone H3 (Arg26).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Jakość
Evaluated by Western Blotting in untreated and CARM1 treated HeLa acid extracts.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detects dimethyl Histone H3 (Arg26), Asymmetric in 10 µg of CARM1 treated HeLa acid extract.
Opis wartości docelowych
~17 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1