07-215
Anti-dimethyl-Histone H3 (Arg26) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
H3R26me2, Histone H3 (di methyl R26), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
vertebrates, Tetrahymena sp., Xenopus, human
metody
multiplexing: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
dimethylation (Arg26)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
A previous lot of this antibody worked successfully using the SNAP I.D. western blotting device and technique.
Jakość
Western Blot Analysis: 1:8000 dilution of this antibody detected dimethyl-Histone H3 (Arg26) in untreated and CARM1 in vitro methylated recombinant Histone H3.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
CARM1 in vitro methylated recombinant Histone H3.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1