ABE295
Anti-Zinc Finger Protein 260 Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
Zinc finger protein 260, Zfp-260, Pancreas-only zinc finger protein 1, POZF-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF260(339324)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytocchemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Zinc Finger Protein 260 in adeno-HA-AS-PEX1-infected rat primary cardiomyocytes (Komati, H., et al. (2011). J Biol Chem. 286(2):1508-1516.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Zinc Finger Protein 260 in alpha-MHCMerCreMer/CAT-PEX1 transgenic mouse heart tissue treated with Tamoxifen (Komati, H., et al. (2011). J Biol Chem. 286(2):1508-1516.).
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Zinc Finger Protein 260 in 10 µg of human heart tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1