Kluczowe dokumenty
ABE2614
Sigma-Aldrich
Anty-ATF5
from rabbit
Synonim(y):
Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-5, cAMP-dependent transcription factor ATF-5, Activating transcription factor 5, Transcription factor ATFx
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
monkey, rat, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATF5(22809)
Opis ogólny
Zależny od cyklicznego AMP czynnik transkrypcyjny ATF-5 (UniProt: znany również jako zależny od cAMP czynnik transkrypcyjny ATF-5, aktywujący czynnik transkrypcyjny 5, czynnik transkrypcyjny ATFx) jest kodowany przez gen ATF5 (znany również jako ATFX) (identyfikator genu: 22809) u człowieka. ATF5 należy do rodziny czynników transkrypcyjnych ATF/CREB, która jest szeroko wyrażana. Jest on zaangażowany w wiele procesów biologicznych, takich jak regulacja proliferacji i różnicowania komórek, odpowiedź na stres komórkowy i przeżycie. ATF5 może stymulować lub hamować transkrypcję genów poprzez wiązanie różnych elementów regulacyjnych DNA, takich jak CRE (element odpowiedzi na cAMP), ARE (element regulacyjny ATF5) i AARE (element odpowiedzi na aminokwasy). Jego aktywność transkrypcyjna jest wzmacniana przez CCND3 i nieznacznie hamowana przez CDK4. ATF5 jest niezbędnym białkiem strukturalnym, które jest wymagane do interakcji między centriolem macierzystym a materiałem pericentriolarnym (PCM). Zubożenie ATF5 blokuje akumulację PCM w centrosomie i powoduje fragmentację centrioli, co przyczynia się do powstawania wielobiegunowych wrzecion mitotycznych i niestabilności genomu. Homeostaza ATF5 jest niezbędna dla funkcjonowania centrosomu i globalnej organizacji mikrotubul.
Specyficzność
To poliklonalne przeciwciało celuje w sekwencję w regionie N-końcowym i wykrywa ATF5 metodą immunocytochemiczną.
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd odpowiadający 18 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego czynnika transkrypcyjnego ATF-5 zależnego od cyklicznego AMP.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ATF5 w 10 µg lizatu komórek C6.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ATF5 w aplikacjach Western Blot. (Madarampalli, B., et. al. (2015). Cell. 162(3):580-92).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła ATF5 w zastosowaniach immunofluorescencji. (Madarampalli, B., et. al. (2015). Cell. 162(3):580-92).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ATF5 w transfekowanych komórkach Hela (dzięki uprzejmości dr Davida X. Liu z Washington State University).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła ATF5 w komórkach Cos-7, Hela i C6 (dzięki uprzejmości dr Davida X. Liu z Washington State University).
Anti-ATF5, nr kat. Nr ABE2614, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko czynnikowi transkrypcyjnemu ATF-5 zależnemu od cyklicznego AMP i zostało przetestowane w immunocytochemii, immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in COS-7 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected ATF5 in COS-7 cells.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~32 kDa; obliczono 30,67 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2