Kluczowe dokumenty
ABE1436
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-KAT7 (HBO1 / MYST2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone acetyltransferase KAT7, Histone acetyltransferase binding to ORC1, Lysine acetyltransferase 7, MOZ, YBF2/SAS3, SAS2 and TIP60 protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KAT7(11143)
mouse ... Kat7(217127)
Opis ogólny
Acetylotransferaza histonowa KAT7 (EC 2.3.1.48; UniProt Q5SVQ0; znana również jako acetylotransferaza histonowa wiążąca się z ORC1, acetylotransferaza lizyny 7, MOZ, MYST-2, SAS2 i białko TIP60 2, YBF2/SAS3) jest kodowana przez gen Kat7 (znany również jako Hbo1, Myst2) (identyfikator genu 217127) u myszy. KAT7 jest acetylotransferazą histonową (HAT) z rodziny MYST (MOZ, Ybf2/Sas3, Sas2 i Tip60), pierwotnie scharakteryzowaną jako HAT związaną z kompleksem rozpoznawania pochodzenia 1 (ORC1) i nazwaną HBO1. KAT7 wykazuje aktywność acetylotransferazy specyficznej dla histonu H4 ze zmniejszoną aktywnością wobec histonu H3. KAT7 odgrywa istotną rolę w adipogenezie, rozwoju embrionalnym i przeżyciu erytroblastów w wątrobie płodu. KAT7 oddziałuje z dwiema izoformami JADE1, JADE1S i JADE1L, które promują acetylację histonów nukleosomalnych za pośrednictwem KAT7. Kompleks KAT7-JADE1 wykazuje zależne od cyklu komórkowego przemieszczanie chromatyny podczas mitozy poprzez mechanizm związany z fosforylacją JADE1. Jądrowa lokalizacja JADE1S i HBO1 koreluje z lokalizacją markera proliferacji komórek Ki67 i acetylacją histonu H4. Wzrost poziomu KAT7 odnotowano w niektórych ludzkich nowotworach, a ekspresja supresora nowotworu p53 hamuje aktywność KAT7 HAT.
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne celuje w sekwencję regionu centralnego obecną we wszystkich ludzkich, mysich i szczurzych izoformach spliced KAT7 (HBO1/MYST2) zgłoszonych przez UniProt (O95251, Q5SVQ0, Q810T5).
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji regionu centralnego w N-końcowej połowie ludzkiego / mysiego / szczurzego KAT7 (HBO1 / MYST2).
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło KAT7 (HBO1/MYST2) w komórkach HeLa.
Anty-KAT7 (HBO1 / MYST2), nr kat. ABE1436, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko acetylotransferazie histonowej KAT7 i zostało przetestowane w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Evaluated by Western Blotting in L6 myoblast lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected KAT7 (HBO1/MYST2) in 10 µg of L6 rat myoblast lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~83 kDa. Obliczono 70,64/58,14/51,44/66,95/55,14 kDa (izoforma ludzka 1/2/3/4/5), 70,64/66,95/70,61/66,92/60,25 kDa (izoforma mysia 1/2/3/4/5) i 70,51/66,82 kDa (izoforma szczurza 1/2). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1