ABD70
Anti-Fbxl16 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
F-box/LRR-repeat protein 16, F-box and leucine-rich repeat protein 16
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Fbxl16(494223)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Fbxl16 in human ileum tissues.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Fbxl16 in NIH/3T3 cell lysates, which were untransfected, transfected with Myc-tagged Fbxl16, and transfected with a negative control siRNA, and not in NIH/3T3 cell lysate transfected with Fbxl16 siRNA (Prof. Ray De Shaies, California Institute of Technology, Pasadena.).
Stem Cell Research
Apoptosis - Additional
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Fbxl16 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1