ABC974
Anti-ATG8 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Atg8, Atg8a, Atg8b, Autophagy-specific gene 8a, Autophagy-specific gene 8b
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
Drosophila
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
Caenorhabditis elegans (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
fruit fly ... Atg8A(32001)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot detected sdRNA-targeted downregulation of Atg8a and Atg8b in Drosophila S2 cells (Shelly, S., et al. (2009). Immunity. 30(4):588-598).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the 16 kDa Atg8-I band (unlipidated) as well as the serum starvation- and vesicular stomatitis virus (VSV) infection-induced 14 kDa Atg8-II band (lipidated) in Drosophila S2 cells (Shelly, S., et al. (2009). Immunity. 30(4):588-598).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ATG8 in 10 µg of DL1 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2