Kluczowe dokumenty
ABC1444
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-sortujące Nexin-11
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Sorting nexin-11, SNX11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology)
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Snx11(74479)
Opis ogólny
Neksyna sortująca-11 (UniProt Q91WL6) jest kodowana przez gen Snx11 (Gene ID 74479) u myszy. Neoksyny sortujące (SNX) biorą udział w różnych wewnątrzkomórkowych transportach endosomalnych. Ich domena phox homology (PX) wiąże pewne fosfatydyloinozytole (PI) i pośredniczy w ich rekrutacji do pęcherzyków bogatych w PI. Większość SNX zawiera dodatkowe rozpoznawalne domeny i jest określana jako SNX PX-BAR lub SNX PX-other, podczas gdy SNX3, SNX10, SNX11, SNX12, SNX22 i SNX24 zawierają tylko domenę PX i są określane jako SNX PX. Stwierdzono, że SNX11 zawiera nową domenę PXe (a.a. 16-132 ludzkiej i mysiej SNX11) z dwiema dodatkowymi α-helisami obok konwencjonalnej struktury domeny PX złożonej z trzech pasm β i trzech α-helis. F2RL1 (znany również jako PAR2) to GPCR aktywowany proteazą, który ulega silnej ekspresji w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Według doniesień F2RL1 przemieszcza się z błony plazmatycznej do jądra po stymulacji za pośrednictwem zależnego od mikrotubul mechanizmu wahadłowego, który wymaga sortowania nexin 11.
Specyficzność
To poliklonalne przeciwciało reaguje zarówno z ludzką, jak i mysią nexin-11. Sekwencja immunogenu jest również obecna w ludzkiej izoformie 2 i szczurzej nexin-11.
Immunogen
Epitop: Wewnętrzny (C-końcowa połowa).
Liniowy peptyd odpowiadający wewnętrznej sekwencji z C-końcowej połowy mysiej nexiny sortującej-11.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 3,75 µg/mL z reprezentatywnej partii wykryło sortowanie nexin-11 w 10 µg lizatu komórek HEK293T.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła zmniejszenie ilości nexin-11 w lizatach z komórek HEK293, które zostały transfekowane SNX11 shRNA (Joyal, J.S., et al. (2014). Nat. Med. 20(10):1165-1173).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła obecność sortującej nexiny-11 w ściąganiu powinowactwa fuzji F2RL1-GFP tylko przy użyciu lizatów transfekowanych F2RL1-GFP komórek HEK293, które były stymulowane peptydem agonistycznym F2RL1 (F2RL1-AP) SLIGKV, ale nie niestymulowanych transfekantów F2RL1-GFP (Joyal, J.S., et al. (2014). Nat. Med. 20(10):1165-1173).
Analiza immunoprecypitacji: W reprezentatywnej partii przeprowadzono koimmunoprecypitację importyny-β1 (Impβ1) i F2RL1 z neksyną sortującą-11 z lizatów komórek HEK293, które były stymulowane peptydem agonistycznym F2RL1 (F2RL1-AP) SLIGKV (Joyal, J.S., et al. (2014). Nat. Med. 20(10):1165-1173).
Przeciwciało anty-Sorting Nexin-11 jest przeciwciałem przeciwko Sorting Nexin-11 do stosowania w Western Blotting, Immunoprecypitacji.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Vesicular Trafficking
Jakość
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 membrane extract.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected sorting nexin-11 in 10 µg of MCF-7 membrane extract.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~35 kDa. Obliczono 30,43 kDa (ludzka i mysia izoforma 1) i 29,42 kDa (ludzka izoforma 2). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2